1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Fluor-2-iodnitrobenzol, 4-Fluor-1-iod-2-nitrobenzol
CFF1115. 006246-5G 006246-1G 006246-25G
CHMPCFF1115.EA 0 EUR
CHMPCFF1115. FLUO006246-5G FLUO006246-1G FLUO006246-25G
1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzol
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Siedepunkt: 162…163 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 22,5 °C
MDL: MFCD00153169
CAS-Nummer: 364-77-2