4-Fluor-m-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluor-3-methylphenol
006284-5G
006284-25G
FLUO006284-5GEA
31.1
EUR
FLUO006284-5G
FLUO006284-25G
4-Fluor-m-kresol
4-Fluor-m-kresol
Formel:
C₇H₇FO Molecular Weight: 126,13 g/mol |
MDL:
MFCD00042296 CAS-Nummer: 452-70-0 UN: 3261 ADR: 8,III |