4-Fluorphthalsäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
006356-5G 006356-25G
FLUO006356-5GEA 177 EUR
FLUO006356-5G FLUO006356-25G
4-Fluorphthalsäureanhydrid
4-Fluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃FO₃
Molecular Weight: 166.11 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00191363
CAS-Nummer: 319-03-9