2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
006380-1G
006380-5G
006380-10G
FLUO006380-1GEA
31.1
EUR
FLUO006380-1G
FLUO006380-5G
FLUO006380-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192,11 g/mol |
MDL:
MFCD00061246 CAS-Nummer: 112641-20-0 |