2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
006382-1G 006382-5G 006382-25G
FLUO006382-1GEA 31.1 EUR
FLUO006382-1G FLUO006382-5G FLUO006382-25G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molecular Weight: 192,11 g/mol
MDL: MFCD00061311
CAS-Nummer: 146137-78-2