3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
006384-1G
006384-5G
006384-10G
FLUO006384-1GEA
31.1
EUR
FLUO006384-1G
FLUO006384-5G
FLUO006384-10G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O |
MDL:
MFCD00061312 CAS-Nummer: 188815-30-7 |