4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
006386-1G
006386-5G
006386-10G
FLUO006386-1GEA
0
EUR
FLUO006386-1G
FLUO006386-5G
FLUO006386-10G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O |
MDL:
MFCD00061314 CAS-Nummer: 67515-60-0 |