2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
006422-1G
006422-5G
FLUO006422-1GEA
67.1
EUR
FLUO006422-1G
FLUO006422-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ Molecular Weight: 257.03 g/mol Siedepunkt: 197 Schmelzpunkt: 47…49 °C |
MDL:
MFCD00061172 CAS-Nummer: 184970-25-0 |