4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(Brommethyl)-4-fluor-3-(trifluormethyl)benzol
006428-1G
006428-5G
FLUO006428-1GEA
33
EUR
FLUO006428-1G
FLUO006428-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ Molecular Weight: 257.03 g/mol Siedepunkt: 197 Schmelzpunkt: 22 |
MDL:
MFCD00061177 CAS-Nummer: 184970-26-1 |