2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF660.1 006762-1G 006762-5G
CHMPCFF660.1EA 532 EUR
CHMPCFF660.1 FLUO006762-1G FLUO006762-5G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
MDL: MFCD00153203
CAS-Nummer: 175277-45-9