N-Methyl-2-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
006836-1G
006836-5G
FLUO006836-1GEA
152
EUR
FLUO006836-1G
FLUO006836-5G
N-Methyl-2-(trifluormethoxy)anilin
N-Methyl-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191.15 g/mol |
MDL:
MFCD00052334 CAS-Nummer: 175278-04-3 |