6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Nitro-4,5,6-trifluoranilin
CFF1249. 006898-1G 006898-5G
CHMPCFF1249.EA 0 EUR
CHMPCFF1249. FLUO006898-1G FLUO006898-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin
6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 192,1 g/mol
MDL: MFCD00174089
CAS-Nummer: 148416-38-0