2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
006900-1G 006900-5G 006900-25G
FLUO006900-1GEA 31.1 EUR
FLUO006900-1G FLUO006900-5G FLUO006900-25G
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
MDL: MFCD00042326
CAS-Nummer: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III