2-(Trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
007602-25G 007602-5G
FLUO007602-25GEA 142 EUR
FLUO007602-25G FLUO007602-5G
2-(Trifluormethyl)benzylamin
2-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 108 °C (64 mmHg)
MDL: MFCD00010297
CAS-Nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2