3-(Trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
007603-5G 007603-25G
FLUO007603-5GEA 39.9 EUR
FLUO007603-5G FLUO007603-25G
3-(Trifluormethyl)benzylamin
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 72…74 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008117
CAS-Nummer: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2