4-(Trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
007604-5G 007604-25G 007604-100G
FLUO007604-5GEA 36.9 EUR
FLUO007604-5G FLUO007604-25G FLUO007604-100G
4-(Trifluormethyl)benzylamin
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 95…97 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,229 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010220
CAS-Nummer: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9