Tris(pentafluorphenyl)phosphin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Perfluortriphenylphosphin
007754-1G 007754-5G
FLUO007754-1GEA 60.8 EUR
FLUO007754-1G FLUO007754-5G
Tris(pentafluorphenyl)phosphin
Tris(pentafluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈F₁₅P
Molecular Weight: 532,15 g/mol
MDL: MFCD00079654
CAS-Nummer: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2