2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
007804-5G 007804-1G
FLUO007804-5GEA 171 EUR
FLUO007804-5G FLUO007804-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MDL: MFCD00792414
CAS-Nummer: 93118-03-7