2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
007805-5G 007805-1G
FLUO007805-5GEA 42.9 EUR
FLUO007805-5G FLUO007805-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MDL: MFCD00134430
CAS-Nummer: 82386-89-8