4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
007809-5G
FL7809.10
007809-25G
FLUO007809-5GEA
57.9
EUR
FLUO007809-5G
CHMPFL7809.10
FLUO007809-25G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇ClF₃N Molecular Weight: 209.6 g/mol Siedepunkt: 100…104 °C (1013 hPa) Dichte: 1.373 |
MDL:
MFCD00190124 CAS-Nummer: 62039-92-3 |