5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
007844-5G 007844-10G
FLUO007844-5GEA 231 EUR
FLUO007844-5G FLUO007844-10G
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173.12 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (35 mmHg)
MDL: MFCD00190144
CAS-Nummer: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III