3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
007907-5G 007907-1G
FLUO007907-5GEA 109 EUR
FLUO007907-5G FLUO007907-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molecular Weight: 192.11 g/mol
MDL: MFCD00236275
CAS-Nummer: 204339-72-0