4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
007937-5G
007937-25G
FLUO007937-5GEA
39.8
EUR
FLUO007937-5G
FLUO007937-25G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₄O Molecular Weight: 180,1 g/mol Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00043875 CAS-Nummer: 61721-07-1 EINECS: 432-560-0 UN: 3265 ADR: 8,II |