2-Amino-6-fluorbenzothiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 6-Fluorbenzothiazol-2-ylamin, 6-Fluor-1,3-benzothiazol-2-amin
008164-10G 008164-50G 008164-1G 008164-5G
FLUO008164-10GEA 45.9 EUR
FLUO008164-10G FLUO008164-50G FLUO008164-1G FLUO008164-5G
2-Amino-6-fluorbenzothiazol
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
Molecular Weight: 168.19 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 183
Dichte: 1.59
MDL: MFCD00013336
CAS-Nummer: 348-40-3