N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
008423-1G 008423-5G
FLUO008423-1GEA 296 EUR
FLUO008423-1G FLUO008423-5G
N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin
N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
MDL: MFCD00203992
CAS-Nummer: 175278-20-3