4-Cyanphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Cyan-4-isothiocyanatobenzol, 4-Isothiocyanatobenzoesäurenitril, 4-Isothiocyanatobenzonitril
008781-5G
008781-1G
008781-25G
FLUO008781-5GEA
121
EUR
FLUO008781-5G
FLUO008781-1G
FLUO008781-25G
4-Cyanphenylisothiocyanat
4-Cyanphenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₄N₂S Molecular Weight: 160.2 g/mol Siedepunkt: 294 Schmelzpunkt: 131…132 °C |
MDL:
MFCD00041085 CAS-Nummer: 2719-32-6 EINECS: 220-323-2 UN: 2923 ADR: 8 III |