2,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,3-Dichlor-4-isothiocyanatobenzol
008792-5G 008792-25G
FLUO008792-5GEA 85.7 EUR
FLUO008792-5G FLUO008792-25G
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204,08 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037827
CAS-Nummer: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
UN: 2923
ADR: 8,III