9-Hydroxyfluoren
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 9-Fluorenol
008846-5G 008846-25G
FLUO008846-5GEA 0 EUR
FLUO008846-5G FLUO008846-25G
9-Hydroxyfluoren
9-Hydroxyfluoren
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 152…157 °C
Dichte: 1.151 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001135
CAS-Nummer: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0