3-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 3-Methoxybenzolsulfochlorid, 3-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid
008892-1G
008892-5G
008892-25G
FLUO008892-1GEA
140
EUR
FLUO008892-1G
FLUO008892-5G
FLUO008892-25G
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₇ClO₃S Molecular Weight: 206.65 g/mol Siedepunkt: 86…98 °C (1 mmHg) Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD01318155 CAS-Nummer: 10130-74-2 UN: 3265 ADR: 8 II |