1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-(2,4-Difluorphenyl)thioharnstoff, 2,4-Difluorphenylthioharnstoff
009148-5G
009148-25G
FLUO009148-5GEA
72.9
EUR
FLUO009148-5G
FLUO009148-25G
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃F₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 188,2 g/mol Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 165…166 °C |
MDL:
MFCD00041150 CAS-Nummer: 175277-76-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |