3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
009235-5G
009235-25G
009235-1G
FLUO009235-5GEA
79.1
EUR
FLUO009235-5G
FLUO009235-25G
FLUO009235-1G
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ |
MDL:
MFCD01310820 CAS-Nummer: 1643-26-1 |