1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2-Fluorphenylthioharnstoff, N-(2-Fluorphenyl)thioharnstoff
009242-25G 009242-5G
FLUO009242-25GEA 174 EUR
FLUO009242-25G FLUO009242-5G
1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 276
Schmelzpunkt: 146
Dichte: 1.423 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041148
CAS-Nummer: 656-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I