4-(Trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
009275-1G
009275-5G
009275-25G
FLUO009275-1GEA
36.9
EUR
FLUO009275-1G
FLUO009275-5G
FLUO009275-25G
4-(Trifluormethyl)pyridin
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃N Molecular Weight: 147,1 g/mol Siedepunkt: 105…106 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00153289 CAS-Nummer: 3796-24-5 |