N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA
009302-100G 009302-250G 009302-25G
FLUO009302-100GEA 0 EUR
FLUO009302-100G FLUO009302-250G FLUO009302-25G
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Molecular Weight: 199,25 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6