2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
009416-1G
009416-5G
009416-25G
FLUO009416-1GEA
0
EUR
FLUO009416-1G
FLUO009416-5G
FLUO009416-25G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃ClF₃N Molecular Weight: 181.54 g/mol |
MDL:
MFCD00042226 CAS-Nummer: 39890-95-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |