2-Chlorisonicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-4-cyanpyridin, 2-Chlor-4-pyridincarbonitril, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäurenitril
CFF132.1
CFF132.2.5
CFF132.10
009501-10G
009501-50G
CHMPCFF132.1EA
242
EUR
CHMPCFF132.1
CHMPCFF132.2.5
CHMPCFF132.10
FLUO009501-10G
FLUO009501-50G
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138.56 g/mol |
MDL:
MFCD00174318 CAS-Nummer: 33252-30-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |