4-Methyl-2-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009540-1G
009540-5G
FLUO009540-1GEA
76.2
EUR
FLUO009540-1G
FLUO009540-5G
4-Methyl-2-nitrophenylisothiocyanat
4-Methyl-2-nitrophenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₆N₂O₂S Molecular Weight: 194,21 g/mol Schmelzpunkt: 67 °C |
MDL:
MFCD00041248 CAS-Nummer: 17614-74-3 UN: 2923 ADR: 8,III |