2-Isobutylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
009620-5G 009620-25G
FLUO009620-5GEA 45.9 EUR
FLUO009620-5G FLUO009620-25G
2-Isobutylthiazol
2-Isobutylthiazol
Formel: C₇H₁₁NS
Molecular Weight: 141,24 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9953 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00005334
CAS-Nummer: 18640-74-9
EINECS: 242-470-1