3-(Difluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
CFF1035.
009628-25G
009628-5G
CHMPCFF1035.EA
0
EUR
CHMPCFF1035.
FLUO009628-25G
FLUO009628-5G
3-(Difluormethoxy)anilin
3-(Difluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₇F₂NO Molecular Weight: 159.14 g/mol |
MDL:
MFCD00236221 CAS-Nummer: 22236-08-4 |