4-Brom-N-methylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
009647-10G
009647-1G
009647-25G
009647-5G
FLUO009647-10GEA
0
EUR
FLUO009647-10G
FLUO009647-1G
FLUO009647-25G
FLUO009647-5G
4-Brom-N-methylanilin
4-Brom-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186.05 g/mol |
MDL:
MFCD03030391 CAS-Nummer: 6911-87-1 |