2-Chlor-N-methylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
009648-10G 009648-25G 009648-5G
FLUO009648-10GEA 224 EUR
FLUO009648-10G FLUO009648-25G FLUO009648-5G
2-Chlor-N-methylanilin
2-Chlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00045170
CAS-Nummer: 932-32-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III