3-Chlor-N-methylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: N-Methyl-3-chloroaniline
009649-10G 009649-25G 009649-5G
FLUO009649-10GEA 174 EUR
FLUO009649-10G FLUO009649-25G FLUO009649-5G
3-Chlor-N-methylanilin
3-Chlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,174 g/cm³ (11.5 °C)
MDL: MFCD00052014
CAS-Nummer: 7006-52-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III