4-Chlor-N-methylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
009650-10G 009650-25G 009650-1G 009650-5G
FLUO009650-10GEA 0 EUR
FLUO009650-10G FLUO009650-25G FLUO009650-1G FLUO009650-5G
4-Chlor-N-methylanilin
4-Chlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141.6 g/mol
Siedepunkt: 239
Dichte: 1.169 g/cm³ (12 °C)
MDL: MFCD00000614
CAS-Nummer: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III