2-Brom-4-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Bromo-4-picoline
009754-1G 009754-5G
FLUO009754-1GEA 0 EUR
FLUO009754-1G FLUO009754-5G
2-Brom-4-methylpyridin
2-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 42…44 °C (0.6 mmHg)
Schmelzpunkt: 218…228 °C
Dichte: 1.545 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7