1-(3-Methylphenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
009808-1G 009808-5G
FLUO009808-1GEA 0 EUR
FLUO009808-1G FLUO009808-5G
1-(3-Methylphenyl)piperazin
1-(3-Methylphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176,26 g/mol
MDL: MFCD00040734
CAS-Nummer: 41186-03-2
EINECS: 255-251-0