1-(2-Pyridyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyridin
009852-5G 009852-25G 009852-100G
FLUO009852-5GEA 34.1 EUR
FLUO009852-5G FLUO009852-25G FLUO009852-100G
1-(2-Pyridyl)piperazin
1-(2-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163.22 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006216
CAS-Nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3