1-(4-Pyridyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(1-Piperazinyl)pyridin
009853-1G 009853-5G
FLUO009853-1GEA 31.1 EUR
FLUO009853-1G FLUO009853-5G
1-(4-Pyridyl)piperazin
1-(4-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Siedepunkt: 195…200 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 140 °C
MDL: MFCD00040745
CAS-Nummer: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7