2-Thenoesäurehydrazid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Thiophencarbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbohydrazid
FL9911.POR 009911-10G 009911-25G
CHMPFL9911.POREA 0 EUR
CHMPFL9911.POR FLUO009911-10G FLUO009911-25G
2-Thenoesäurehydrazid
2-Thenoesäurehydrazid
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142,18 g/mol
Schmelzpunkt: 142…143 °C
MDL: MFCD00005435
CAS-Nummer: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0