5-Fluor-2-indolcarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
CFF1112.
010193-10G
010193-1G
CHMPCFF1112.EA
0
EUR
CHMPCFF1112.
FLUO010193-10G
FLUO010193-1G
5-Fluor-2-indolcarbonsäure
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Schmelzpunkt: 258…259 °C |
MDL:
MFCD00005612 CAS-Nummer: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |