3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
010341-1G 010341-2.5G
FLUO010341-1GEA 341 EUR
FLUO010341-1G FLUO010341-2.5G
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
Molecular Weight: 215,1 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00128904
CAS-Nummer: 20857-47-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II